Learn More
Patrón de plomo, 1000 ug/ml en HNO3 al 2-5 % (grado de plasma), SPEX CertiPrep™
Código de producto. 10030482 Tienda SPEX Certiprep Productos
250 mL, Frasco de polietileno
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Envase:
Frasco de polietileno
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
  • Patrón de plomo
  • Fabricado con agua ASTM Tipo I.
  • Concentración al 1000 μg/ml
  • Volumen de 250 ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
CAS 7439-92-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Fórmula molecular Pb
Peso molecular (g/mol) 207.20
Número MDL MFCD00134050
Clave InChI WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Nombre IUPAC plomo
SMILES [Pb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead Standard
Envase Frasco de polietileno
% mín. CAS 1.0, 5.0, 94.0
Certificado de análisis Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
% máx. CAS 1.0, 5.0, 94.0
Técnica AA, ICP
Tipo Certified Reference Material
Cantidad 250 mL
Grado Plasma
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matriz Concentración Cat.N.°
2-5 % HNO3 1000 μg/ml PLPB2-2Y, -2T, -2X
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Título del producto
Patrón de plomo, 1000 ug/ml en HNO3 al 2-5 % (grado de plasma), SPEX CertiPrep™ >