Learn More
Fluoruro de plomo(II), 99 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Lead(II) fluoride is a specialty product for proteomics research. It is used in low melting glasses, in glass coatings to reflect infrared rays, in phosphors for television-tube screens and as a catalyst for the manufacture of picoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 1290°C |
Nombre del producto químico o material | Lead (II) fluoride |
Punto de fusión | 855°C |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 1 kg |
Número UN | UN2291 |
Índice Merck | 14,5408 |
Información de solubilidad | Sparingly soluble in water(0.64g/L at 20°C). Soluble in nitric acid. Insoluble in acetone and ammonia. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.2 |
Porcentaje de pureza | ≥99% |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q21I035 | Certificado de análisis | 20/02/2024 | 088282.A1,088282.18,088282.30 |
M22B020 | Certificado de análisis | 27/12/2023 | 088282.A1,088282.18,088282.30 |
J10G02 | Certificado de análisis | 28/12/2021 | 088282.A1,088282.30 |
N08F053 | Certificado de análisis | 28/12/2021 | 088282.A1,088282.30 |
I23T039 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | 088282.A1,088282.30 |