Learn More
Fluoruro de plomo(II), 99 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Lead(II) fluoride is a specialty product for proteomics research. It is used in low melting glasses, in glass coatings to reflect infrared rays, in phosphors for television-tube screens and as a catalyst for the manufacture of picoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 1290°C |
Nombre del producto químico o material | Lead (II) fluoride |
Punto de fusión | 855°C |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 250 g |
Número UN | UN2291 |
Índice Merck | 14,5408 |
Información de solubilidad | Sparingly soluble in water(0.64g/L at 20°C). Soluble in nitric acid. Insoluble in acetone and ammonia. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.2 |
Porcentaje de pureza | ≥99% |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q21I035 | Certificado de análisis | 20/02/2024 | 088282.A1,088282.18,088282.30 |
M22B020 | Certificado de análisis | 27/12/2023 | 088282.A1,088282.18,088282.30 |
J10G02 | Certificado de análisis | 28/12/2021 | 088282.A1,088282.30 |
N08F053 | Certificado de análisis | 28/12/2021 | 088282.A1,088282.30 |
I23T039 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | 088282.A1,088282.30 |
Seguridad y manipulación
- Lead(II) fluoride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contém: Lead fluoride