Learn More
Buerkle™ Recipiente de mezcla/dosificación, LDPE
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 L
100 L
200 L
500 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Los recipientes son completamente estancos
- Lados gruesos y sin uniones
- Sinterizado resistente a impactos y sin estrés
- Fabricadas con LDPE
- Con rosca interior de 19,05 mm (0,75 in) en la base del recipiente
- Aptos para alimentos
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 132 gal |
Capacidad (métrico) | 500 l |
Tamaño del tapón | 0,75 in |
Color | Blanco (translúcido) |
Diámetro exterior (métrico) | 815 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Apto para aplicaciones de contacto con alimentos |
Altura con tapón (métrico) | 1140 mm |
Material | LDPE |
Estilo de cuello | Ancha |
N.° por paquete | 1 Ea. |
Mostrar más |
Título del producto
Buerkle™ Recipiente de mezcla/dosificación, LDPE >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido