Learn More
Gilac™ Bandeja de interbloqueo profundo de LDPE
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 L
19 L
30 L
45 L
55 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Producto moldeado en LDPE que puede usarse entre −15° y +60 °C
- Durabilidad excepcional incluso con uso intensivo
- Diseñado en colaboración con profesionales de la salud
Especificaciones
Especificaciones
Tipo | Contenedor de almacenamiento |
Material | PEBD |
Color | Blanco |
Forma | Rectangulares |
Capacidad (imperial) | 2.6 gal. |
Capacidad (métrico) | 10 L |
Certificaciones/conformidad | Conformidad con el contacto con alimentos |
Para utilizar con | All GILAC 4 and 6-Wheel Dollies |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de alimentos |
Cantidad | 400/Paleta |
Mostrar más |
Título del producto
Gilac™ Bandeja de interbloqueo profundo de LDPE >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido