Learn More
Brannan™ Reloj y temporizador de cuatro vías
Incluye cuatro temporizadores en una unidad compacta con función de cuenta atrás y adelante de 24 horas. El temporizador con cuatro valores y reloj Brannan™ incluye una gran pantalla LCD de fácil lectura y un reloj de 12/24 horas. Se suministra con soporte, clip magnético y pilas.
Marca: Brannan™ 28/212/0
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cuenta atrás y progresiva de 24 horas
- Pantalla grande de fácil lectura
- Reloj de 12 o 24 horas
- Dorso magnético, pinza y soporte
- Dimensiones: 75mm x 62mm x 15mm
- Dimensiones de la pantalla LCD: 50mm x 22mm
- Se suministra con 2 pilas LR44
Especificaciones
Temporizador y reloj de 4 modos | |
Sonoro | |
Digital | |
22 x 50 mm | |
75 mm | |
62 mm | |
Soporte, pinza magnética, pilas | |
CE EMC, RoHS, WEEE |
Temporizador de cuenta atrás de 24 horas, reloj de 12/24 horas | |
±60 s/mes | |
LR44 | |
75 x 15 x 62 mm | |
15 mm | |
61 g | |
1 unidad |
Título del producto
Brannan™ Reloj y temporizador de cuatro vías > Dimensiones de la pantalla: 22 x 50mm; peso: 61g
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido