Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ TR-FRET RAR alpha Coactivator Assay Kit, goat
Kit de ensayo del de RAR alfa coactivador LanthaScreen™ TR-FRET, Goat
Marca: Invitrogen™ PV4409
Descripción
Este kit contiene anticuerpo Tb-anti-GST de cabra; los otros componentes del kit son los mismos que los del kit A15122:El kit de ensayo del coactivador del receptor de ácido retinoico (RAR) alfa LanthaScreen™ TR-FRET proporciona un método sensible y sólido para la detección de alto rendimiento de los potenciales ligandos de RAR alfa como agonistas del reclutamiento de coactivadores. El formato de ensayo homogéneo de mezcla y lectura da como resultado un valor compuesto de ligando EC50 que representa la cantidad de ligando requerida para unirse al receptor, efectuar un cambio conformacional y reclutar el péptido coactivador (figura 1).
Cómo funciona
El kit de ensayo del coactivador de RAR alfa LanthaScreen™ TR-FRET incluye un anticuerpo anti-GST marcado con terbio (Tb), un péptido coactivador marcado con fluoresceína y un dominio de unión a ligando de RAR alfa (RAR alfa-LBD) que está marcado con glutatión-S-transferasa (GST). Para realizar el ensayo, se agrega RAR alfa-LBD a los compuestos de ensayo de ligando, seguido de la adición de una mezcla del péptido coactivador de fluoresceína y el anticuerpo anti-GST de Tb. Después de la incubación a temperatura ambiente, se calcula la relación de emisión TR-FRET 520:495 y se utiliza para determinar la EC50 a partir de una curva de respuesta de dosis del compuesto.
Contenido y almacenamiento:
El kit de ensayo del coactivador de RAR alfa LanthaScreen™ TR-FRET contiene proteína RAR alfa-LBD (GST), péptido coactivador D22 marcado con fluoresceína, anticuerpo Tb-anti-GST y tampones. Almacene los componentes como se indica en el protocolo del ensayo (-80 °C, -20 °C o +4 °C).
Especificaciones
Tb (terbio) | |
Lector de microplacas | |
Placa de 384 pocillos | |
Interacción del corregulador bioquímico | |
Punto final | |
RARA, RAR alfa, NR1B1 | |
Ensayo de interacción de cofactores, TR-FRET | |
Kit de ensayo de coactivadores TR-FRET RAR Alfa |
Fluorescente | |
800 x 20 μL assays | |
Almacenar en congelador ultrafrío (entre - 68 y - 85 °C). | |
5914 | |
Hielo seco | |
LanthaScreen™ | |
RAR alfa | |
800 x 20 μL assays |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
3187868 | Certificado de análisis | 19/03/2025 | PV4409 |
3096341 | Certificado de análisis | 21/02/2025 | PV4409 |
2979676 | Certificado de análisis | 21/02/2025 | PV4409 |
3066408 | Certificado de análisis | 21/02/2025 | PV4409 |
2912172 | Certificado de análisis | 08/03/2024 | PV4409 |