Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ TR-FRET PPAR gamma Competitive Binding Assay Kit, goat
Click to view available options
Cantidad:
400 x 40 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Este kit contiene anticuerpo TB-Anti-GST de cabra; los otros componentes del kit son los mismos que los del kit A15145:
el ensayo de unión competitiva LanthaScreen™ TR-FRET PPAR gamma ofrece un método sensible y robusto para la detección de alto rendimiento (HTS) de ligandos para el receptor gamma activado por el proliferador de peroxisomas (PPAR gamma). El kit utiliza un anticuerpo anti-GST marcado con terbio, un ligando pan-PPAR fluorescente de molécula pequeña (Fluormone™ Pan-PPAR verde) y un dominio humano de ligando gamma PPAR (LBD) marcado con glutatión S-transferasa (GST) en un formato de ensayo homogéneo de mezcla y lectura.
Para el ensayo:
al llevar a cabo el ensayo de unión competitiva LanthaScreen™ TR-FRET PPAR gamma, se añade Fluormone™ Pan-PPAR verde a los compuestos de prueba de ligando, seguido de la adición de una mezcla del anticuerpo PPAR gamma-LBD y anti-GST con terbio. Cuando el Fluormone™ Pan-PPAR verde está unido a PPAR gamma, se produce la transferencia de energía del anticuerpo marcado con terbio al trazador y se observa una alta relación TR-FRET. El ligando competitivo que se une a PPAR gamma se detecta mediante una prueba que compara la capacidad del compuesto de desplazar el trazador, lo que resulta en una pérdida de FRET entre el anticuerpo y el trazador. Después de un periodo de incubación a temperatura ambiente, se calcula la relación TR-FRET de 520 Nm/495 Nm y se puede utilizar para determinar la IC50 a partir de una curva dosis-respuesta del compuesto (figura 1). Este tipo de ensayo de unión es análogo a los ensayos basados en radioligandos, a excepción de que elimina la manipulación del material radioactivo y permite un formato homogéneo solo de adición.
el ensayo de unión competitiva LanthaScreen™ TR-FRET PPAR gamma ofrece un método sensible y robusto para la detección de alto rendimiento (HTS) de ligandos para el receptor gamma activado por el proliferador de peroxisomas (PPAR gamma). El kit utiliza un anticuerpo anti-GST marcado con terbio, un ligando pan-PPAR fluorescente de molécula pequeña (Fluormone™ Pan-PPAR verde) y un dominio humano de ligando gamma PPAR (LBD) marcado con glutatión S-transferasa (GST) en un formato de ensayo homogéneo de mezcla y lectura.
Para el ensayo:
al llevar a cabo el ensayo de unión competitiva LanthaScreen™ TR-FRET PPAR gamma, se añade Fluormone™ Pan-PPAR verde a los compuestos de prueba de ligando, seguido de la adición de una mezcla del anticuerpo PPAR gamma-LBD y anti-GST con terbio. Cuando el Fluormone™ Pan-PPAR verde está unido a PPAR gamma, se produce la transferencia de energía del anticuerpo marcado con terbio al trazador y se observa una alta relación TR-FRET. El ligando competitivo que se une a PPAR gamma se detecta mediante una prueba que compara la capacidad del compuesto de desplazar el trazador, lo que resulta en una pérdida de FRET entre el anticuerpo y el trazador. Después de un periodo de incubación a temperatura ambiente, se calcula la relación TR-FRET de 520 Nm/495 Nm y se puede utilizar para determinar la IC50 a partir de una curva dosis-respuesta del compuesto (figura 1). Este tipo de ensayo de unión es análogo a los ensayos basados en radioligandos, a excepción de que elimina la manipulación del material radioactivo y permite un formato homogéneo solo de adición.
Especificaciones
Especificaciones
Conjugado | Tb (terbio) |
Método de detección | Fluorescente |
Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas |
Cantidad | 400 x 40 μL |
Envase | Placa de 384 pocillos |
Contenido y almacenamiento | El ensayo de unión competitiva LanthaScreen™ TR-FRET PPAR gamma contiene proteína PPAR gamma-LBD (GST), Fluormone™ Pan-PPAR verde, anticuerpo anti-GST marcado con terbio y tampones. Almacene los componentes como se indica en el protocolo del ensayo (-80 °C, -20 °C o +4 °C). |
Entrada del ensayo | Unión bioquímica competitiva |
Presentación de datos | Punto final |
Condiciones de envío | Hielo seco |
Entrada diana | PPARG, PPAR gamma, NR1C3 |
Mostrar más |
Documentos
Product Information
Manuals
LanthaScreen TR-FRET PPARgamma Competitive Binding Assay
Versión: 27 May 2008
Tamaño : 223.8 kB
LanthaScreen® Terbium Instrument Control Application Note
Versión: 20Sept10
Tamaño : 238.9 kB
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
3200298 | Certificado de análisis | 04/04/2025 | PV4894 |
2979677 | Certificado de análisis | 21/02/2025 | PV4894 |
3145229 | Certificado de análisis | 21/02/2025 | PV4894 |
2997812 | Certificado de análisis | 21/02/2025 | PV4894 |
2940026 | Certificado de análisis | 09/04/2024 | PV4894 |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Invitrogen™ LanthaScreen™ TR-FRET PPAR gamma Competitive Binding Assay Kit, goat >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido