Learn More
Thermo Scientific™ Quelato Tb reactivo al tiol de LanthaScreen™
Quelato Tb reactivo a tioles LanthaScreen™
Marca:  Thermo Scientific™ PV3579
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11533467
  • 2245.00€ / 100 microgramos
Descripción
  • Como parte de la caja de herramientas LanthaScreen™ TR-FRET de reactivos de ensayo, el reactivo de etiquetado de quelato Tb reactivo a tiol de LanthaScreen™ está disponible para el desarrollo de ensayos.
  • El grupo de maleimida reactivo a tiol puede conjugarse con prácticamente cualquier péptido o proteína que contenga una o más fracciones de tiol accesibles, como el grupo de tiol encontrado en un residuo de cisteína.
  • La transferencia de energía del donante de terbio a un aceptor adecuado, como la fluoresceína, se detecta fácilmente mediante el control de un aumento de la intensidad de fluorescencia del aceptor.
  • Consulte la guía del usuario para obtener un protocolo basado en la aplicación para péptidos o proteínas que contienen cisteína.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
100 μg
Los reactivos de etiquetado LanthaScreen™ TR-FRET se suministran liofilizados. Deben almacenarse a -20 °C, con desecante y protegidos de la luz. Después de la reconstitución, los quelatos de terbio lantanida deben almacenarse en hielo y usarse en el mismo día.
LanthaScreen™
Quelato Tb reactivo a tioles
Hielo seco
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Quelato Tb reactivo al tiol de LanthaScreen™ > 100 μg
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.