Learn More
Solución estándar de plasma de lantano, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ Código de producto.: 11341449
Solución estándar de plasma de lantano, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. p-4408560
50 mL, 50 ml
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
Código de producto. 11341449
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013870.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1312-81-8 | La2O3 in 5% HNO3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS 1312-81-8, 7697-37-2, 7732-18-5
Fórmula molecular La2O3 in 5% HNO3
Número MDL MFCD00011066
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma física Líquido
Color Incolora
Cantidad 50 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido nítrico:5,0 %; óxido de Lantano (III):0,12%; agua:94,88%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote1549155 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/04/2025 Código de producto013870.AP,013870.AE,013870.AD
Número de lote1534137 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/03/2025 Código de producto013870.AP,013870.AE,013870.AD
Número de lote1525260 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/03/2025 Código de producto013870.AP,013870.AE,013870.AD
Número de lote1534136 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/02/2025 Código de producto013870.AP,013870.AE,013870.AD
Número de lote1525257 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/01/2025 Código de producto013870.AP,013870.AE,013870.AD
RUO – Research Use Only
Título del producto
Solución estándar de plasma de lantano, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ >