Learn More
Nitrato de lantano hexahidrato, Extra puro, SLR, Fisher Chemical Código de producto.: 10605692
Nitrato de lantano hexahidrato, Extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073256 Tienda Fisher Chemical Productos
25 g, 25 GR
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
Código de producto. 10605692
Marca: Fisher Chemical L/0500/46
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 10277-43-7
Fórmula molecular H12LaN3O15
Peso molecular (g/mol) 433.01
Número MDL MFCD00149751
Clave InChI GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate
PubChem CID 16211478
Nombre IUPAC lantano(3+);trinitrato;hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 126°C
Punto de fusión 40°C
Color Blanco
pH 3 to 4
Forma física Sólido
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.01g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Título del producto
Nitrato de lantano hexahidrato, Extra puro, SLR, Fisher Chemical >