Learn More
Solución modificadora de matriz de lantano, 99,999 %, Honeywell™ Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Descripción
TraceSELECT™ Ultra y TraceSELECT
- ácidos, bases y sales ultrapuros para los procesos de fundición y digestión húmeda en los análisis ambientales, de agua y de alimentos
- La preparación de muestras para el análisis de trazas requiere reactivos de una pureza máxima. Nuestros productos TraceSELECT Ultra para el análisis de ultratrazas a niveles de ppb e, incluso, ppt se producen mediante destilación por subebullición
- Los ácidos, bases y sales de la serie TraceSELECT se han desarrollado para la preparación y el análisis de muestras en el nivel ppb de trazas (μg/kg)
- envasados en recipientes de alta calidad adecuados para cada producto
- los reactivos se producen y embotellan en condiciones de sala limpia
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Lanthanum matrix modifier solution |
Cantidad | 100 mL |
Número MDL | MFCD00011066 |
Número UN | UN1789 |
Porcentaje de pureza | 100.00% |
Densidad | 1.085g/mL at 25°C |
Título del producto
Solución modificadora de matriz de lantano, 99,999 %, Honeywell™ Fluka™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido