Learn More
Sulfato de Lantano(III) hidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific™ Código de producto.: 11372288
Sulfato de Lantano(III) hidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific™
Código de producto. p-7049198
50 g, 50 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
Código de producto. 11372288
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013195.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57804-25-8
Fórmula molecular La2O12S3
Peso molecular (g/mol) 565.98
Número MDL MFCD00011070
Clave InChI VQEHIYWBGOJJDM-UHFFFAOYSA-H
Nombre IUPAC dilanthanum(3+) trisulfate
SMILES [La+3].[La+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum(III) sulfate hydrate
Punto de fusión White heat (decomposition)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,5363
Formula Weight (peso de la fórmula) 566.00 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton™
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.821 g/mL
Título del producto
Sulfato de Lantano(III) hidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific™ >