Learn More
Nitrato de lantano(III) hexahidrato, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
CAS: 10277-43-7 | H12LaN3O15 | 433.01 g/mol
25.63€ - 986.91€
CAS | 10277-43-7 |
---|---|
Fórmula molecular | H12LaN3O15 |
Peso molecular (g/mol) | 433.01 |
Número MDL | MFCD00149751 |
Clave InChI | GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronateMostrar más |
PubChem CID | 16211478 |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11376338
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011267.06 |
5 g |
25.63€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11306348
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011267.18 |
50 g |
89.95€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11386338
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011267.30 |
250 g |
322.61€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11396338
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011267.A1 |
1 kg |
986.91€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Lanthanum(III) nitrate is utilized as a starting material for the electrochemical synthesis of a LaMnO3 thin film coating on stainless steel substrates. It is used as a catalyst for the chemoselective preparation of cyclic and acyclic dithioacetals. It is used to prepare lanthanum aluminate (LAO) thin films, LaF3 nanocrystals, and bis(indolyl) methanes from indoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
10277-43-7 | |
433.01 | |
GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N | |
16211478 |
H12LaN3O15 | |
MFCD00149751 | |
lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronateMostrar más | |
O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Especificaciones
Lanthanum(III) nitrate hexahydrate | |
10277-43-7 | |
Agregados cristalinos | |
H12LaN3O15 | |
lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate | |
GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N | |
lantano(3+);trinitrato;hexahidrato | |
16211478 | |
Odorless |
40°C | |
Blanco | |
99.99% (REO) | |
MFCD00149751 | |
Soluble in water,alcohol and acids. | |
O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
433.01 | |
433.01 (324.92 Anhydrous) | |
White crystalline |
Seguridad y manipulación
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Clase:5,1; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 233-238-0
missing translation for 'rtecsNumber' : OE5075000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes