Learn More
LAMR1 RPSA Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2A9A1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | LAMR1 RPSA |
---|---|
Clon | 2A9A1 |
Concentración | 1000 μg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16809895
|
Proteintech
67324-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16899885
|
Proteintech
67324-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The LAMR1, RPSA antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human LAMR1, RPSA. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The LAMR1, RPSA antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
LAMR1 RPSA | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
3921 | |
Primary |
2A9A1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Human, Rat, Mouse | |
IgM |