Learn More
Brady™ Señales de transporte de poliéster laminado
Marca: Brady™ 257507
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
ISO 7010 | |
Satinado | |
1 unidad | |
Poliéster laminado | |
200 mm | |
200 mm | |
Diamante | |
Señal de transporte |
ADR 4.1-200*200-B7541 | |
Poliéster | |
Acrílico permanente | |
Marcadores de tuberías y señales de seguridad | |
0,024 mm | |
-40 °C-110 °C | |
Sólido inflamable 4 | |
Rojo sobre blanco |
Título del producto
Brady™ Señales de transporte de poliéster laminado > Anchura: 200 mm; sólido inflamable 4
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido