Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Automated external heart defibrillator
Señal conforme a ISO 7010.
Marca: Brady™ 815395
12.25 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Poliéster laminado
- Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
ISO 7010 | |
Satinado | |
1 unidad | |
Interiores y exteriores | |
0,099 mm | |
De -40 °C a 110 °C | |
Globales |
PIC E010-315x315-PE-CRD/1 | |
Poliéster | |
Acrílico permanente | |
315 mm | |
315 mm | |
Cuadrada | |
Blanco sobre verde |
Título del producto
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Automated external heart defibrillator > Ancho x Alto: 315 x 315 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido