Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Automated external heart defibrillator
Señal conforme a ISO 7010.
Marca:  Brady™ 815392
4.78 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15654317
  • 5.05€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Descripción
  • Poliéster laminado
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Especificaciones
ISO 7010
Satinado
1 unidad
Interiores y exteriores
0,099 mm
De -40 °C a 110 °C
Globales
PIC E010-200x200-PE-CRD/1
Poliéster
Acrílico permanente
200 mm
200 mm
Cuadrada
Blanco sobre verde
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Automated external heart defibrillator > Ancho x Alto: 200 x 200 mm