Learn More
Abnova™ LAMA4 (Human) Recombinant Protein
Human LAMA4 full-length ORF ( AAH04241.1, 1 a.a. - 120 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00003910-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16197291
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MALSSAWRSVLPLWLLWSAACSRAASGDDNAFPFDIEGSSAVGRQDPPETSEPRVALGRLPPAAEVQCPCHCHPAGAPAPPRAVPHSSFSLSPPLSSPQCLESFTWARSVRKLEIKSFPL
Especificaciones
Especificaciones
AAH04241.1
laminin, alpha 4
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
LAMA4
GST
3910
Wheat germ expression system
25 μg
DKFZp686D23145, LAMA3, LAMA4*-1
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer