missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ LAMA4 (Human) Recombinant Protein
Human LAMA4 full-length ORF ( AAH04241.1, 1 a.a. - 120 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH04241.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3910 |
Nombre | laminin, alpha 4 |
Método de preparación | Wheat germ expression system |
Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16187291
|
Abnova™
H00003910-P01.10UG |
10 μg |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16197291
|
Abnova™
H00003910-P01.25UG |
25 μg |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Sequence: MALSSAWRSVLPLWLLWSAACSRAASGDDNAFPFDIEGSSAVGRQDPPETSEPRVALGRLPPAAEVQCPCHCHPAGAPAPPRAVPHSSFSLSPPLSSPQCLESFTWARSVRKLEIKSFPL
Especificaciones
AAH04241.1 | |
laminin, alpha 4 | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
DKFZp686D23145, LAMA3, LAMA4*-1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
3910 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
LAMA4 | |
GST |