Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampón de muestras SDS Laemmli, sin reducción, x6
Para la preparación de muestras de proteínas que se utilizarán en el sistema Laemmli SDS-PAGE
93.10€ - 142.00€
Especificaciones
Color Azul
Concentración 6X
Tipo de producto Tampón de carga de muestras
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Para la preparación de muestras de proteínas que se utilizarán en el sistema Laemmli SDS-PAGE
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15413399
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
J60660.AC
25 mL
93.10€
25 ml
15423399
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
50 mL
142.00€
50 ml
Descripción
Descripción
Laemmli SDS sample buffer, non-reducing (6X) is an electrophoretic dye for denaturation of proteins and monitoring the front of running gel. Composition of this buffer is similar to the reducing buffer minus mercaptoethanol. This product is ideal for polyacrylamide protein gel analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El tampón de muestra Laemmli SDS se compone de varios compuestos, incluidos 375 mM Tris-HCl (pH 6,8), 9 % SDS, 50 % glicerol, 9 % β-mercaptoetanol, 0,03 % azul de bromofenol
  • El compuesto SDS presente en el tampón de muestras Laemmli SDS se une de forma no covalente a las proteínas.SDS se carga negativamente y puede enmascarar la carga intrínseca de la proteína que une
Aplicación
  • El tampón de muestra Laemmli SDS se utiliza para desnaturalizar proteínas y para la preparación de muestras de proteínas que se utilizarán en el sistema SDS-PAGE
  • Este tampón de muestra se utiliza como colorante electroforético para la desnaturalización de proteínas y la monitorización de la parte frontal del gel en marcha
  • También se utiliza para el análisis de gel de proteínas de poliacrilamida
Especificaciones
Especificaciones
Azul
Tampón de carga de muestras
Para la preparación de muestras de proteínas que se utilizarán en el sistema Laemmli SDS-PAGE
6X
Líquido
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Tampón de muestras SDS Laemmli, sin reducción, x6