Learn More
Grant Instruments™ Software Labwise™
Labwise™ es un paquete de software potente y cómodo para programar, controlar y registrar parámetros clave de baños y circuladores de alto rendimiento en la gama Grant Optima a través de un PC.
Marca:  Grant Instruments™ LABWISE
Código de producto. 11476457
  • 169.52€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Descripción
  • Control total de la configuración, programación multisegmento y registro de datos para calefacción y refrigeración
  • Ventanas de estado en tiempo real con visualización gráfica que incluye zoom y escala
  • Funciona en combinación con baños y circuladores Grant Optima™ de las series TX150, TXF200 y LT ecocoolTM
  • Permite controlar fácilmente los relés y los dispositivos de conmutación remotos, incluidos varios segmentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Software
Baños y circuladores Grant Optima™ TX150, TXF200 y LT ecocoolTM
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Grant Instruments™ Software Labwise™ >