Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ Pro BioProcess Container with BioTitan Retention, CX5-14, 2 ports, end-ported with plugs
The next-generation Thermo Scientific Labtainer Pro BioProcess Container (BPC) with BioTitan Retention offers a versatile solution for liquid-handling applications when used in conjunction with our comprehensive single-use portfolio.
Marca:  Thermo Scientific™ PL30004.12
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17823916
  • 595.00€ / paquete de 10
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
1000 mL
Bioprocessing
1000 mL
TPE
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Labtainer™ Pro BioProcess Container with BioTitan Retention, CX5-14, 2 ports, end-ported with plugs > 1000 mL