Learn More
Labconco™ Filtros de repuesto para absorbedores de humo de sobremesa
Filtros de repuesto para su uso con los absorbedores de humo Labconco y los absorbedores de humo 2.
Marca:  Labconco™ 6961300
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15332822
  • 620.00€ / cada uno
Descripción
Filtro de repuesto de carbono de amoniaco para su uso con amoníaco y aminas de bajo peso molecular.8,8 libras de carbono impregnado.Peso de adsorción: 10 % (0,88 lb).Volumen de adsorción 800 ml de amoniaco al 50 %.Para su uso con el absorbedor de humo Labconco y el absorbedor de humo 2.Los modelos 3955202 y 3955222 de absorbedores de humo incluyen un filtro; los modelos 3955402 y 3955422 de absorbedores de humo 2 incluyen dos filtros.
Especificaciones
Especificaciones
Carbono
11 lb
Filtro
Adsorbentes de humos de sobremesa
5 Kg
Vapor orgánico
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Labconco™ Filtros de repuesto para absorbedores de humo de sobremesa > Tipo de compuesto orgánico