Learn More
Labconco™ Bolsa de repuesto para célula de filtro HEPA
Bolsa de repuesto para filtros de balanza y carcasas de polvo a granel XPert y RXPert y nanocarcasas XPert.
Marca:  Labconco™ 3776002
Código de producto. 10027942
  • en la oferta / cada uno
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Bolsa de repuesto para filtro HEPA con bolsas de colocación y extracción para su uso con los sistemas de escape portátiles Labconco FilterMate.
Especificaciones
Especificaciones
HEPA
1 lb
Accesorio de filtro
Célula de filtro HEPA, campana extractora de demostración Protector™, escape portátil FilterMate™
0,5 Kg
Filtro HEPA de bolsa de colocación y extracción para contener las partículas durante el cambio de filtro
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Labconco™ Bolsa de repuesto para célula de filtro HEPA > Bolsa de repuesto; peso de envío:0,5 kg