Learn More
Labconco™ Conjunto de matraz de liofilización Lyph-Lock™ con juntas cónicas 19/38 estándar Código de producto.: 15153035
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Labconco™ Conjunto de matraz de liofilización Lyph-Lock™ con juntas cónicas 19/38 estándar
Código de producto. 15153035 Tienda Labconco Corporation Productos
750 ml, cada uno
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15153035
Marca: Labconco™ 7550900
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Un matraz Lyph-Lock completo incluye una parte superior e inferior de vidrio y un anillo de caucho
Un matraz Lyph-Lock completo incluye una parte superior e inferior de vidrio y un anillo de caucho
Los matraces deben llenarse a no más de una tercera parte de su volumen, de manera que se alcance el área de superficie máxima y se garantice una liofilización eficiente. Se requieren adaptadores para acoplar los matraces a los puertos de la válvula de liofilización (se venden por separado).
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 3,55 in
Capacidad (métrico) 750 ml
Material Borosilicate Glass
Altura (imperial) 5,7 in
Altura (métrico) 14,5 cm
Incluye Parte superior e inferior de vidrio, junta tórica de caucho de silicona
Tipo de producto Flask Kit
Junta cónica estándar 19/38
Peso (imperial) 3 lb
Desechables Reusable
Mouth Style Joint
Forma del fondo Plano
Diámetro exterior (métrico) 90,2 mm
Peso (métrico) 1,4 kg
Título del producto
Labconco™ Conjunto de matraz de liofilización Lyph-Lock™ con juntas cónicas 19/38 estándar >