Learn More
Labconco™ Caja de guantes General: Columna de eliminación de oxígeno y humedad
Accesorios para caja de guantes Labconco General
Marca:  Labconco™ 5244200
3196.53 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11781459
  • 3385.00€ / cada uno
Descripción
  • Para usarse con la caja de guantes Labconco General
  • Proporciona menos de 5 ppm de oxígeno y menos de 50 ppm de humedad (recargable)
Especificaciones
Especificaciones
Caja de guantes Precise™ Basic™ y caja de guantes de atmósfera controlada
26 lb
11,8 Kg
Columna de eliminación de oxígeno y humedad
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Labconco™ Caja de guantes General: Columna de eliminación de oxígeno y humedad > Columna de eliminación de oxígeno y humedad