Learn More
Labconco™ ™ Papel de filtro de matraz de congelación rápida
Encaja en la parte superior del matraz para evitar la pérdida parcial de producto durante el secado por congelación.
Marca: Labconco™ 7544810
168.59 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
Descripción
Encaja en la parte superior del matraz para evitar la pérdida parcial de producto durante el secado por congelación.
No se necesita un retén de filtro complejo.
Especificaciones
Disco | |
17 μm | |
evita la pérdida parcial del producto durante el secado por congelación | |
Filtro de matraz | |
28 mm |
Paper | |
Non-sterile | |
1000 por paquete | |
1 in |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13