Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Tubulin-Β Ab-6 Mouse Monoclonal Antibody, 200μg/mL, BSA and azide
Epredia™ Tubulin-Β Ab-6, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
132.60€ - 535.50€
Especificaciones
Antígeno Tubulin-beta Ab-6
Clon TBN06; same as Tub 2.5
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12699316
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1226-P0
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12609326
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1226-P1ABX
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12629326
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1226-PABX
Concentrated 200 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12619326
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1226-P1
Concentrated 500 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12689316
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1226-P
Concentrated 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12669326
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1226-R7
Prediluted 7 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Microtubules, the major cytoskeletal elements found in all eukaryotic cells, consist of Tubulin, which is a dimer of two 55kDa subunits: alpha and Beta. Microtubules play key roles in chromosome segregation in mitosis, intracellular transport, ciliary and flagellar bending, and structural support of the cytoskeleton.
Host Species: Mouse
Clone: TBN06; same as Tub 2.5
Isotype: IgG3
Species Reactivity: Human, Cow, Rabbit, Mouse, Chicken, Rat, Frog, Moth and Wheat. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Purified tubulin
Molecular Weight: 55kDa
Positive Control: Ls174T, MAD109 cells; Skin or lung
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
Tubulin-beta Ab-6
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
RUO
Bovine, Chicken, Frog, Human, Moth, Mouse, Rabbit, Rat, Wheat
IgG3
TBN06; same as Tub 2.5
Monoclonal
Mouse
Cytoskeletal Protein
Purified tubulin