Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Trypsin (Enzymatic Pretreatment) Buffer + 30mL Trypsin Concentrate Código de producto.: 12623977
Epredia™ Lab Vision™ Trypsin (Enzymatic Pretreatment) Buffer + 30mL Trypsin Concentrate
Código de producto. p-4532325 Tienda Epredia Productos
1 unidad, 125 ml
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
125 ml
Código de producto. 12623977
Marca: Epredia™ TA125TR
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La tripsina (tratamiento enzimático) Epredia™ Lab Vision es ideal para procedimientos inmunohistoquímicos.
La tripsina es una enzima digestiva que se utiliza generalmente en procedimientos inmunohistoquímicos incluidos en parafina y fijados con formol. Sus propiedades digestivas son necesarias en muchos casos como pretratamiento anterior a la aplicación del anticuerpo primario para producir una señal con algunas interacciones proteína-anticuerpo. Resulta más útil que los pretratamientos de ebullición para anticuerpos como AE3 y AE1/AE3.
  • Se suministra como un sistema de dos componentes
Incluye:
TA-015-TR: 15 ml (tampón) (TA-015-TRB), 5 ml (concentrado de tripsina) (TA-005-TRC)
TA-125-TR: 125 ml (tampón) (TA-125-TRB), 30 ml (concentrado de tripsina) (TA-030-TRC)
Recomendada para:
Inmunohistoquímica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a entre 2 y 8 °C
Tipo de producto Tripsina
Cantidad 1 unidad
Formulación Tampón de 125 ml + concentrado de tripsina de 30 ml
Para utilizar con (aplicación) Inmunohistoquímica
Título del producto
Epredia™ Lab Vision™ Trypsin (Enzymatic Pretreatment) Buffer + 30mL Trypsin Concentrate >