Learn More
Epredia™ Tampón Tris-HCl Lab Vision™ para la recuperación de epítopos inducida por calor (10X) Código de producto.: 12688286
Epredia™ Tampón Tris-HCl Lab Vision™ para la recuperación de epítopos inducida por calor (10X)
Código de producto. 12688286 Tienda Epredia Productos
125 ml, 125 ml
Click to view available options
Cantidad:
50 ml
125 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
125 ml
50 ML
500 ml
Código de producto. 12688286
Marca: Epredia™ AP9005125
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mejore la reactividad de ciertos anticuerpos en tejidos fijados en formol con el tampón Tris-HCl Epredia™ Lab Vision™ para la recuperación de epítopos inducida por calor (10X).
  • Solución madre 100X
  • Tampón Tris-HCl de 100 mM, pH 10,0
  • Diluya con 10 veces la cantidad de solución de agua destilada antes de su uso
Condiciones de almacenamiento Almacenar a 2-8 °C. Estable durante un máximo de 18 meses. No contiene conservantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 ° a 8 °C.
Dilución 10X
Tipo de producto HIER
Cantidad 125 ml
Para utilizar con (aplicación) Inmunohistoquímica
pH 10
Título del producto
Epredia™ Tampón Tris-HCl Lab Vision™ para la recuperación de epítopos inducida por calor (10X) >