Learn More
Transforming Growth Factor α (TGFα) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ Transforming Growth Factor α (TGFα) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
148.00€ - 571.20€
Especificaciones
Antígeno | Transforming Growth Factor alpha (TGFalpha) Ab-1 |
---|---|
Clon | MF9 |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Formulario | Concentrated |
Código de producto | Marca | Conjugado | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Conjugado | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12661997
|
Epredia
MS-670-B1 |
Biotin | 200μg/mL | 500 μL |
480.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12681997
|
Epredia
MS-670-P0 |
Unconjugated | 200μg/mL | 100 μL |
148.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12691997
|
Epredia
MS-670-P1 |
Unconjugated | 200μg/mL | 500 μL |
395.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12602007
|
Epredia
MS-670-P1ABX |
Unconjugated | 1mg/mL | 100 μL |
408.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12651997
|
Epredia
MS-670-B0 |
Biotin | 200μg/mL | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12612007
|
Epredia
MS-670-PABX |
Unconjugated | 1mg/mL | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
TGFα (aa 50) is a growth factor with 33% homology to EGF, binds to EGFR, activates tyrosine phosphorylation of the receptor, and stimulates cell proliferation. It plays a role in tumor initiation by inducing the reversible transformed phenotype.Host Species: Mouse
Clone: MF9
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Cow, Rat and Mouse. Others not known.
Epitope: C-terminal
Immunogen: A 17-amino acid synthetic peptide from the carboxyl-terminus of rat TGFα
Molecular Weight: 6kDa
Positive Control: Recombinant TGFα protein, A2058 cells
Cellular Localization: Cytoplasmic Ab-1 shows no cross-reaction with EGF and the neuropeptide synenkephalin. Ab-1 is excellent for staining of formalin-fixed, paraffin-embedded tissues. The staining with Ab-1 is completely blocked by the peptide used for raising this antibody.
Recommended for:
- Western Blotting
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Transforming Growth Factor alpha (TGFalpha) Ab-1 | |
Western Blot | |
Concentrated | |
RUO | |
Bovine, Human, Mouse, Rat | |
IgG2a κ |
MF9 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Signal Transduction | |
A 17-amino acid synthetic peptide from the carboxyl-terminus of Rat TGFalpha | |
Primary |