Learn More
SV40 Large T Antigen Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ SV40 Large T Antigen Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
264.00€ - 767.00€
Especificaciones
Antígeno | SV40 Large T Antigen Ab-1 |
---|---|
Clon | PAb101; same as clone 412 |
Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12600237
|
Epredia
MS-1832-P0 |
200μg/mL | 100 μL |
264.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12610237
|
Epredia
MS-1832-P1 |
200μg/mL | 500 μL |
573.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12690227
|
Epredia
MS-1832-P |
200μg/mL | 1 mL |
767.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12620237
|
Epredia
MS-1832-P1ABX |
1mg/mL | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12630237
|
Epredia
MS-1832-PABX |
1mg/mL | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
The simian virus 40 large T antigen plays important role in SV40 transfection and transformation of the cells. It binds to Rb and p53 suppressor proteins leading to the inactivation of suppressor pathway.Host Species: Mouse
Clone: PAb101; originally clone 412
Isotype: IgG2a1
Species Reactivity: SV40 virus.
Epitope: C-terminal
Immunogen: SV40-transformed mouse line B4
Molecular Weight: 94kDa
Positive Control: SV40-transfected cells
Recommended for:
- Western Blotting
- Immunofluorescence
- Immunoprecipitation
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
SV40 Large T Antigen Ab-1 | |
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Infectious Disease | |
SV40 transformed mouse line B4 |
PAb101; same as clone 412 | |
Monoclonal | |
Concentrated | |
RUO | |
Simian virus 40 (SV40) | |
Primary |