Learn More
SV40 Large T Antigen Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Código de producto. 12600237 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
200 μL
500 μL
1 mL
Concentración:
1mg/mL
200μg/mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
100 microlitros
200 microlitros
500 microlitros
Código de producto. Cantidad Concentración unitSize
12600237 100 μL 200μg/mL 100 microlitros
12610237 500 μL 200μg/mL 500 microlitros
12690227 1 mL 200μg/mL 1 ml
12620237 100 μL 1mg/mL 100 microlitros
12630237 200 μL 1mg/mL 200 microlitros
5 options
Código de producto. 12600237
Marca: Epredia MS1832P0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Epredia™ SV40 Large T Antigen Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
The simian virus 40 large T antigen plays important role in SV40 transfection and transformation of the cells. It binds to Rb and p53 suppressor proteins leading to the inactivation of suppressor pathway.
Host Species: Mouse
Clone: PAb101; originally clone 412
Isotype: IgG2a1
Species Reactivity: SV40 virus.
Epitope: C-terminal
Immunogen: SV40-transformed mouse line B4
Molecular Weight: 94kDa
Positive Control: SV40-transfected cells
Recommended for:
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SV40 Large T Antigen Ab-1
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon PAb101; same as clone 412
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno SV40 transformed mouse line B4
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Infectious Disease
Primario o secundario Primary
Especies diana Simian virus 40 (SV40)
Formulario Concentrated