Learn More
Surfactant Protein B (Precursor) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ Surfactant Protein B (Precursor) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
144.84€ - 770.10€
Especificaciones
Antígeno | Surfactant Protein B (Precursor) Ab-1 |
---|---|
Clon | SPB01; same as 1-2-A5-9 |
Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Monoclonal |
Especie del huésped | Mouse |
Código de producto | Marca | Formulario | Conjugado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Conjugado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12672077
|
Epredia
MS-704-B1 |
Concentrated | Biotin | 500 μL |
555.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12652077
|
Epredia
MS-704-B0 |
Concentrated | Biotin | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12662077
|
Epredia
MS-704-B |
Concentrated | Biotin | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12692077
|
Epredia
MS-704-P0 |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12602087
|
Epredia
MS-704-P1ABX |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12622087
|
Epredia
MS-704-PABX |
Concentrated | Unconjugated | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12612087
|
Epredia
MS-704-P1 |
Concentrated | Unconjugated | 500 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12682077
|
Epredia
MS-704-P |
Concentrated | Unconjugated | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12662087
|
Epredia
MS-704-R7 |
Prediluted | Unconjugated | 7 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Pulmonary surfactant is a complex mixture of phospholipids and proteins that is secreted from type II cells in alveoli and reduces the surface tension at the alveolar air-liquid interface, providing alveolar stability necessary for normal ventillation. Four distinct proteins isolated from pulmonary surfactant are termed surfactant proteins A, B, C, and D. SP-A (28-36kDa) and SP-D (43kDa) are collagenous carbohydrate-binding proteins, whereas SP-B (8-9kDa) and SP-C (4kDa) are non-collagenous hydrophobic proteins. SP-B is expressed in pulmonary adenocarcinomas with acinar, papillary, bronchioloalveolar, and solid growth patterns. Squamous cell and large cell carcinomas of the lung and nonpulmonary adenocarcinomas do not express SP-B. ProSP-B is glycosylated in the Golgi apparatus and undergoes carboxy- and amino-terminal proteolysis by a cathepsin D-like protease.Host Species: Mouse
Clone: SPB01; same as 1-2-A5-9
Isotype: IgG2a/κ
Species Reactivity: Human and Rat. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Recombinant prosurfactant protein B
Molecular Weight: 42-46kDa
Positive Control: Lung adenocarcinoma
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Immunofluorescence
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Surfactant Protein B (Precursor) Ab-1 | |
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Mouse | |
Cancer and Tumor Biology | |
Recombinant pro-surfactant protein B | |
Primary |
SPB01; same as 1-2-A5-9 | |
Monoclonal | |
RUO | |
Human, Rat | |
IgG2a κ |