Learn More
Epredia™ Soluciones para la recuperación de epítopos inducida por calor y desparafinación Lab Vision™ PT Module™ (100X)
Realice la recuperación de epítopos inducida por calor (HIER) en secciones de tejido incluidas en parafina fijadas en formol con las soluciones para la recuperación de epítopos Epredia™ Lab VisionTM PT ModuleTM.
Marca: Epredia™ TA-250-PM1X
Descripción
Realice la recuperación de epítopos inducida por calor (HIER) en secciones de tejido incluidas en parafina fijadas en formol montadas en portaobjetos de vidrio de microscopio con las soluciones para la recuperación de epítopos inducida por calor y desparafinación Thermo Scientific™ Lab Vision™ PT Module™.
- Solución madre 100X
- Diluya con 100 veces la cantidad de solución de agua destilada antes de su uso
- Diseñada para su uso con el Pretreatment Module™
- Disponible en citrato, ácido etildiaminotetraacético (EDTA) o Tris-HCl a varios niveles de pH
Condiciones de almacenamiento: guarde el producto a temperatura ambiente. Estable durante un máximo de 18 meses. No contiene conservantes. Para períodos de más de tres meses, conservar a entre 2 y 8 °C.
Especificaciones
Temperatura ambiente | |
HIER | |
Inmunohistoquímica |
100X | |
250mL | |
6 |