Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Myoglobin Rabbit Polyclonal Antibody with BSA and azide
Epredia™ Myoglobin, Rabbit Polyclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
209.10€ - 411.06€
Especificaciones
Antígeno | Myoglobin |
---|---|
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Especie del huésped | Rabbit |
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12693437
|
Epredia™
RB-9068-P0 |
Concentrated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12603447
|
Epredia™
RB-9068-P1 |
Concentrated | 500 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12683437
|
Epredia™
RB-9068-P |
Concentrated | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12623447
|
Epredia™
RB-9068-R7 |
Prediluted | 7 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Myoglobin is a cytoplasmic, single chain polypeptide of 153 amino acids and contains a single heme group. Myoglobin is found in skeletal and carciac muscle but not in smooth muscle and functions as an oxygen transporting pigment. Upon damage to the muscle cell due to infarction of a coronary artery, neurological trauma, infection of tumor processes, myoglobin escapes to the environment and can be found in plasma using sensitive assays.Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: Not known
Immunogen: Purified human myoglobin
Molecular Weight: 17.8kDa
Positive Control: Skeletal muscle
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Myoglobin | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
Muscle Biology | |
Purified human myoglobin | |
Primary |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
RUO | |
Human | |
IgG |