Learn More
Epredia™ Hematoxilina de Mayer de Lab Vision™ Código de producto.: 12603967
Epredia™ Hematoxilina de Mayer de Lab Vision™
Código de producto. 12603967 Tienda Epredia Productos
125 ml, 125 ml
Click to view available options
Cantidad:
60 mL
125 ml
Tamaño de la unidad:
125 ml
60 ML
Código de producto. 12603967
Marca: Epredia™ TA125MH
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñada para su uso en aplicaciones histológicas, la hematoxilina de Mayer Epredia™ Lab Vision™ proporciona una calidad superior.
  • Requiere períodos de aplicación ligeramente más largos
  • Basado en la formulación original desarrollada por Mayer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Tipo de producto Hematoxilina de Mayer
Cantidad 125 ml
compliance-icons
Nombre del producto
  • Mayer's Hematoxylin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P320-Se necesita urgentemente un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: glycerin, acetic acid
Para uso diagnóstico in vitro
Título del producto
Epredia™ Hematoxilina de Mayer de Lab Vision™ >