Learn More
Helicobacter pylori Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Helicobacter pylori, Rabbit Polyclonal Antibody.
112.20€ - 621.00€
Especificaciones
Antígeno | Helicobacter pylori |
---|---|
Clon | Polyclonal |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12633447
|
Epredia
RB-9070-P |
1 mL |
621.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12673447
|
Epredia
RB-9070-R7 |
7 mL |
205.00€
7 ml |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12693447
|
Epredia
RB-9070-RQ |
12 mL |
309.00€
12 ml |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12653447
|
Epredia
RB-9070-P1 |
500 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12643447
|
Epredia
RB-9070-P0 |
100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Helicobacter pylori is known to cause peptic ulcers and chronic gastritis in human. It is associated with duodenal ulcers and may be involved in development of adenocarcimona and low grade lymphoma of mucosa associated lymphoid tissue in the stomach.Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Helicobacter pylori
Epitope: Not determined
Immunogen: Purified Helicobacter pylori
Positive Control: Helicobacter pylori infected tissue
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones
Helicobacter pylori | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
IVD | |
Purified Helicobacter pylori |
Polyclonal | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
Infectious Disease | |
Primary |