Learn More
Helicobacter pylori Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™
Código de producto. 12643447 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
100 μL
12 mL
500 μL
7 mL
Tamaño de la unidad:
1 ML
100 microlitros
12 ml
500 microlitros
7 ML
12643447 100 μL 100 microlitros
12653447 500 μL 500 microlitros
12633447 1 mL 1 ML
12673447 7 mL 7 ML
12693447 12 mL 12 ml
5 options
Código de producto. 12643447
Marca: Epredia RB9070P0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Helicobacter pylori, Rabbit Polyclonal Antibody.
Helicobacter pylori is known to cause peptic ulcers and chronic gastritis in human. It is associated with duodenal ulcers and may be involved in development of adenocarcimona and low grade lymphoma of mucosa associated lymphoid tissue in the stomach.
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Helicobacter pylori
Epitope: Not determined
Immunogen: Purified Helicobacter pylori
Positive Control: Helicobacter pylori infected tissue
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Helicobacter pylori
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Clon Polyclonal
Concentración 200µg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Purified Helicobacter pylori
Cantidad 100 μL
Estado normativo IVD
Disciplina de investigación Infectious Disease
Primario o secundario Primary
Especies diana H. pylori
Formulario Concentrated
Isotype IgG