Learn More
Cytokeratin 8 Ab-4 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry and immunoprecipitation experiments with Epredia™ Cytokeratin 8 Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody.
104.00€ - 522.00€
Especificaciones
Antígeno | Cytokeratin 8 Ab-4 |
---|---|
Clon | TS1 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
Clasificación | Monoclonal |
Especie del huésped | Mouse |
Código de producto | Marca | Formulario | Conjugado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Conjugado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12652637
|
Epredia
MS-997-B1 |
Concentrated | Biotin | 500 μL |
414.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12632637
|
Epredia
MS-997-B |
Concentrated | Biotin | 1 mL |
522.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12692637
|
Epredia
MS-997-P1 |
Concentrated | Unconjugated | 500 μL |
306.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12672637
|
Epredia
MS-997-P |
Concentrated | Unconjugated | 1 mL |
389.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12642647
|
Epredia
MS-997-R7 |
Prediluted | Unconjugated | 7 mL |
186.00€
7 ml |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12612647
|
Epredia
MS-997-PABX |
Concentrated | Unconjugated | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12662637
|
Epredia
MS-997-B0 |
Concentrated | Biotin | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12682637
|
Epredia
MS-997-P0 |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12602647
|
Epredia
MS-997-P1ABX |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Keratin 8 belongs to the type B (basic) subfamily of high molecular weight keratins and exists in combination with keratin 18. Keratin 8 is primarily found in the non-squamous epithelia and is present in majority of adenocarcinomas and ductal carcinomas. It is absent in squamous cell carcinomas. Hepatocellular carcinomas are defined by the use of antibodies that recognize only cytokeratin polypeptides 8 and 18.Host Species: Mouse
Clone: TS1
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Does not react with rat. Others not known.
Epitope: aa 343-357
Immunogen: Keratin preparation from a human carcinoma
Molecular Weight: 52.5 kDa
Positive Control: MCF-7 or A431 cells; Skin; Colon, Lung or Breast CA
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Immunoprecipitation
Especificaciones
Cytokeratin 8 Ab-4 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
Mouse | |
Cytoskeletal Protein | |
Keratin preparation from a human carcinoma | |
Primary |
TS1 | |
Monoclonal | |
IVD | |
Human | |
IgG2a κ |