missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 19 Ab-4 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™

Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry and western blotting experiments with  Epredia™ Cytokeratin 19 Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody.

115.26€ - 428.40€

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin 19 Ab-4
Clon BA17
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 6
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12610057
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-1671-P1
Concentrated 500 μL
366.00€
500 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
12620057
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-1671-P1ABX
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12630057
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-1671-PABX
Concentrated 200 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12600057
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-1671-P0
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12690047
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-1671-P
Concentrated 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12670057
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-1671-R7
Prediluted 7 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Cytokeratin 19 is a member of type I acidic subfamily of intermediate filaments. It is expressed in various human tissues except in liver. Keratin 19 is not expressed in hepatocytes, therefore, antibody to keratin 19 is useful in the identification of liver metastasis.

Host Species: Mouse

Clone: BA17

Isotype: IgG1/κ

Species Reactivity: Human. Others not known.

Epitope: Not determined

Immunogen: Detergent soluble extract of human mammary epithelium

Molecular Weight: 40 kDa

Positive Control: Colon CA

Cellular Localization: Cytoplasmic

Recommended for:

  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting

Note:

USA: RUO; Int'l: RUO

Especificaciones

Especificaciones

Cytokeratin 19 Ab-4
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
RUO
Human
IgG2a κ
BA17
Monoclonal
Mouse
Cytoskeletal Protein
Detergent soluble extract of human mammary epithelium
Primary
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications