Learn More
Cyclin D3 Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry, western blotting, immunofluorescence, immunoprecipitation and flow cytometry applications.
Marke:  Epredia MS-215-R7
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12650577
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen »
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Cyclin D3 Ab-1
Monoclonal
Mouse
7 mL
Cell Cycle
Human, Mouse, Non-human Primate, Rat
IgG2a κ
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
DCS-22
Unconjugated
Purified human recombinant full length cyclin D3 protein
RUO
Primary
Prediluted
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Cyclin D3 Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™ > 7mL; Unlabeled; Ready-to-use format
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt