Learn More
Cyclin D3 Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry, western blotting, immunofluorescence, immunoprecipitation and flow cytometry applications.
Marca:  Epredia MS-215-P1ABX
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12600577
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Cyclin D3 Ab-1
Monoclonal
1mg/mL
Mouse
100 μL
Cell Cycle
Human, Mouse, Non-human Primate, Rat
IgG2a κ
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
DCS-22
Unconjugated
Purified human recombinant full length cyclin D3 protein
RUO
Primary
Concentrated
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cyclin D3 Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™ > 100μL; 1mg/mL; Unlabeled; Purified without BSA and azide