Learn More
Epredia™ Tampón citrato Lab Vision™ para la recuperación de epítopos inducida por calor (10X)
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Cantidad:
125 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
125 ML
500 ML
Descripción
- Tampón citrato, pH 6,0
- Solución madre 10X
- Diluido con 10 veces la cantidad de solución de agua destilada antes de su uso
- Almacenar a temperatura ambiente.
- Estable durante un máximo de 18 meses.
- No contiene conservantes.
- Durante períodos de más de 3 meses, almacenar entre 2 y 8 °C.
Especificaciones
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
Dilución | 10X |
Tipo de producto | Citrato |
Cantidad | 125 ml |
Para utilizar con (aplicación) | Inmunohistoquímica |
pH | 6 |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Solo para uso en investigación
Título del producto
Epredia™ Tampón citrato Lab Vision™ para la recuperación de epítopos inducida por calor (10X) >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido