Learn More
CD56/NCAM-1 Ab-4 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ CD56/NCAM-1 Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody.
109.14€ - 594.00€
Especificaciones
Antígeno | CD56 Ab-4 |
---|---|
Clon | 56C04; same as 123A8 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12699096
|
Epredia
MS-1149-P1 |
Concentrated | 500 μL |
387.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12689096
|
Epredia
MS-1149-P |
Concentrated | 1 mL |
594.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12659106
|
Epredia
MS-1149-R7 |
Prediluted | 7 mL |
355.00€
7 ml |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12679096
|
Epredia
MS-1149-P0 |
Concentrated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12609106
|
Epredia
MS-1149-P1ABX |
Concentrated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12619106
|
Epredia
MS-1149-PABX |
Concentrated | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Three isoforms of neural cell adhesion molecule (NCAM) are produced by differential splicing of the RNA transcript from a single gene. The 135 kDa isoform is the basic molecule which is glycosylated or sialylated to produce the mature species. NCAM (CD56) is reported to express on most neuroectodermal derived cell lines, tissues, and neoplasms such as retinoblastoma, medullblastoma, astrocytoma, and neuroblastoma. It is also expressed on some mesodermally derived tumors such as rhabdomyosarcoma and also on natural killer cells.Host Species: Mouse
Clone: 56C04; same as 123A8
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Others not known
Epitope: Not determined
Immunogen: Membrane preparation of a small cell lung carcinoma
Molecular Weight: 180, 145 and 125 kDa
Positive Control: Neuroblastoma
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones
CD56 Ab-4 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
IVD | |
Human | |
IgG2a κ |
56C04; same as 123A8 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Cell Adhesion | |
Membrane preparation of a small cell lung carcinoma | |
Primary |