Learn More
CD35/CR1 (Follicular Dendritic Cell Marker) Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry, immunofluorescence and flow cytometry experiments.
129.00€ - 480.42€
Especificaciones
Antígeno | CD35 |
---|---|
Clon | E11 |
Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Formulario | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12661037
|
Epredia
MS-336-P0 |
Concentrated | 800μg/mL | 100 μL |
129.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12671037
|
Epredia
MS-336-P1 |
Concentrated | 800μg/mL | 500 μL |
358.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12621047
|
Epredia
MS-336-R7 |
Prediluted | — | 7 mL |
187.00€
7 ml |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12681037
|
Epredia
MS-336-P1ABX |
Concentrated | 1mg/mL | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12691037
|
Epredia
MS-336-PABX |
Concentrated | 1mg/mL | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12651037
|
Epredia
MS-336-P |
Concentrated | 800μg/mL | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Complement receptor 1 (CR1, CD35) is a cell membrane-bound, monomeric glycoprotein that is found on numerous cell types of primates including erythrocytes, lymphocytes, and phagocytes. The primary function of CR1 is to serve as the cellular receptor for C3b and C4b, the most important components of the complement system leading to clearance of foreign macromolecules.Host Species: Mouse
Clone: E11
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human, Rhesus Monkey and Baboon. Others not tested.
Epitope: Distal from the C3b-binding site
Immunogen: Intact human monocytes
Molecular Weight: 210-220 kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Immunofluorescence
- Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
CD35 | |
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
RUO | |
Human, Non-human Primate | |
IgG1 |
E11 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Hematopoietic | |
Intact human monocytes | |
Primary |