Learn More
CD35/CR1 (Follicular Dendritic Cell Marker) Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Tienda Epredia ProductosDescripción
Host Species: Mouse
Clone: E11
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human, Rhesus Monkey and Baboon. Others not tested.
Epitope: Distal from the C3b-binding site
Immunogen: Intact human monocytes
Molecular Weight: 210-220 kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Immunofluorescence
- Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD35 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | E11 |
| Concentración | 800μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Intact human monocytes |
| Cantidad | 100 μL |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |