Learn More
Adrenocorticotrophic Hormone (ACTH) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Adrenocorticotrophic Hormone (ACTH) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
104.00€ - 474.00€
Especificaciones
Antígeno | Adrenocorticotrophic Hormone (ACTH) Ab-1 |
---|---|
Clon | AH26 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12691467
|
Epredia
MS-452-P1 |
Concentrated | 500 μL |
359.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12661467
|
Epredia
MS-452-P |
Concentrated | 1 mL |
474.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12631477
|
Epredia
MS-452-R7 |
Prediluted | 7 mL |
188.00€
7 ml |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12671467
|
Epredia
MS-452-P0 |
Concentrated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12681467
|
Epredia
MS-452-P1ABX |
Concentrated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12601477
|
Epredia
MS-452-PABX |
Concentrated | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Host Species: Mouse
Clone: AH26
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. It shows a broad species reactivity.
Epitope: aa 1-24
Immunogen: A synthetic peptide corresponding to aa 1-24 from the N-terminal of human ACTH
Positive Control: Normal pituitary gland or pituitary adenoma
Cellular Localization: Cytoplasmic Ab-1 is excellent for staining of routine formalin-fixed, paraffin-embedded tissues. It labels corticotrophs in the adenohypophysis and is useful in the classification of pituitary adenomas. NeoMarkers' Ab-1 and Ab-2 may provide a pair for ELISA
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones
Adrenocorticotrophic Hormone (ACTH) Ab-1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
IVD | |
Human | |
IgG1 |
AH26 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Steroids Hormones and Growth Factors | |
A synthetic peptide corresponding to aa 1-24 from the N-terminal of human ACTH | |
Primary |