Learn More
SymLine Lab Sink with Drain
Lab Sink with Drain for integration in fume cupboards or on worktops for easy disposal of liquid solvent waste in large quantities.
Marca: SymLine 118021
603.20 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Made of dissipative PE-HD-EL
- Base with integrated slope for complete emptying
- Drain with removable sieve
Especificaciones
Black | |
Laboratory Sink | |
400 x 300 x 190 mm |
HDPE | |
GL 25 Thread |
Título del producto
SymLine Lab Sink with Drain > Lab Sink with Drain; Thread: GL 25
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido